Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
정량 플라스크
5, 10/19, 0,040
Catalog # 612-3738
Supplier:   VWR Collection
정량 플라스크
Catalog # 612-3738
Supplier:  VWR Collection
정량 플라스크
정량 플라스크
5, 10/19, 0,040
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Ordering information: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
Specifications
  • NS:
    10/19
  • 용량:
    5
  • Seq:
    01
  • Tolerance:
    0,040