Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
정량 플라스크
500, 19/26, 0,250
제품 번호 612-3818
공급사:   VWR Collection
정량 플라스크
제품 번호 612-3818
공급사:  VWR Collection
정량 플라스크
정량 플라스크
500, 19/26, 0,250
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
주문 정보: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
사양
  • NS:
    19/26
  • 용량:
    500
  • Seq:
    09
  • Tolerance:
    0,250