VWR 세포 배양 접시
VWR® 세포 및 조직 배양 접시는 표면 처리를 선택할 수 있습니다.
- 평평한 바닥과 균일한 벽 두께로 왜곡이 없는 바닥 보장
- 광학적으로 투명하여 현미경 관찰에 적합
- 표면이 매끄럽고 줄무늬가 없어 세포 배양 면적 최대화
- 밑바닥 주름 처리로 쉽고 안전하게 쌓을 수 있음
- 전자선 조사로 멸균 처리, DNase,RNase free, 비발열성
Increased cell attachment surface: This highly hydrophilic surface offers a significant advantage over the traditional cell culture surface. The surface treatment can improve cell spreading and attachment, and is suitable for cells that may adhere poorly due to cell phenotype, stressful culture conditions, or those which normally require additional biological coatings for attachment.
TC-treated: 이 접시는 일관된 세포 부착과 배양을 위해 진공 가스 플라즈마 처리됩니다.
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 디쉬
작동 온도 범위 : -20 ~ 50°C. 오토클레이브 불가능
: ISO 13485:2003 과 ISO 9001:2008 인증됨.
- 직경:70 mm
- Growth area:36,3 cm²
- Packed:10/bag
- 설명:Cell culture dish, TC-treated, with gripping ring
- 높이:15 mm
- Seq:10
- Cat. No.:734-2319
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact