피펫용 벌브
Dropper bulb, 2 ml, Red
제품 번호 VWRU15001-364
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
천연 고무로 만든 피펫 벌브.
- 튼튼한 소재
- 전구는 의료용 드롭퍼 및 작은 드롭핑 피펫에 적합합니다.
- 넥에는 피펫의 평평한 플랜지를 잡기 위해 홈이 있습니다.
- 무거운 벽, 원통형 모양
- 벌브는 6-8mm O.D. 피펫에 적합합니다.
사양
- Colour:Red
- 설명:Dropper bulb, 2 ml
- Seq:02