VWR®, 튜빙, 실리콘
5,00 mm, 1,50 mm, 8,00 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
실리콘, 반투명, 과산화물 교차결합.
- 유연하고 탄력적이며 우수한 물리적 특성
- FDA에 따라 식품과 함께 사용하기에 적합
- GMP 조건, ISO 13485, 각 롤과 함께 제공되는 적합성 인증서를 준수하여 제작
실험실 및 의료 분야, 약국, 생명 공학, 발효 및 제약 생산용. 생물학적으로 중성 (USP Class VI). Eur. Ph. (2Nd ed.) 준수.
온도 저항성: −50 ~ +200 °C (최대 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
밀도: 1,16
사양
- 튜브 외부 직경:8,00 mm
- 튜브 내부 직경:5,00 mm
- 벽 두께:1,50 mm
- Cat. No.:228-0714
- Environmental certification:ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact