눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
10, 0,2
612-3855
단일 눈금이 새겨진 실린더의 '비습윤' 폴리프로펠린(PP) 플라스틱 표면은 오목한 메니스커스의 형성을 제거하고 판독을 더 쉽고 정확하게 합니다. 내화학성이 있으며, 121 °C (250 °F)에서 오토클레이브 가능합니다.
- 단일 미터 눈금으로 가독성을 높였습니다.
- 나팔 모양의 상단 테두리와 큰 주둥이는 붓기를 용이하게 합니다.
- 팔각형 베이스가 기울어짐과 미끄러짐을 방지합니다.
- 용량:10
- Seq:01
- Division:0,2