Orders LinkContactUsLinkComponent
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
1000, 10
  612-3851
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
  612-3851
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
눈금이 새겨진 실린더, Polypropylene
1000, 10
1 * 6 items
단일 눈금이 새겨진 실린더의 '비습윤' 폴리프로펠린(PP) 플라스틱 표면은 오목한 메니스커스의 형성을 제거하고 판독을 더 쉽고 정확하게 합니다. 내화학성이 있으며, 121 °C (250 °F)에서 오토클레이브 가능합니다.
  • 단일 미터 눈금으로 가독성을 높였습니다.
  • 나팔 모양의 상단 테두리와 큰 주둥이는 붓기를 용이하게 합니다.
  • 팔각형 베이스가 기울어짐과 미끄러짐을 방지합니다.
  • 용량:
    1000
  • Seq:
    07
  • Division:
    10