주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®

보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®

500, GL 45, 86 mm, 181 mm
제품 번호 215-2327
공급사:   VWR Collection
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
제품 번호 215-2327
공급사:  VWR Collection
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®

500, GL 45, 86 mm, 181 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

PP 스크류 캡과 주입 링이 있는 호박색 붕규산 3.3 유리.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 고온에 대한 내성
  • 최소한의 열팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 내성 제공

광범위한 실험실 어플리케이션을 위한 경제적인 대체품입니다. 둥근 모양이고, 눈금이 새겨져 있습니다. DIN GL 45 나사산, 주입 링 및 파란색 PP 스크류 캡. 호박색으로 빛에 민감한 물질을 보호합니다.

외부에도 같은 색상을 적용함으로써 병의 내부 표면에 변하지 않은 유리 특성을 지원합니다.

 : ISO 4796

사양
  • 외부 직경:
    86 mm
  • Thread:
    GL 45
  • 용량:
    500
  • 높이:
    181 mm
  • Seq:
    06