주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological 피펫, standard

Serological 피펫, standard

25, 0,20, Dark red, 25 per bag, 14 bags per carton
제품 번호 612-3697
공급사:   VWR Collection
Serological 피펫, standard
제품 번호 612-3697
공급사:  VWR Collection
Serological 피펫, standard
Serological 피펫, standard

25, 0,20, Dark red, 25 per bag, 14 bags per carton

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 350 items
Product Details & Documents

100% 고투명성 폴리스티렌, 눈금 새겨짐, 멸균.

  • ±3% 이내의 정확한 분주를 위해 교정된 눈금
  • 용량 별 색상 코드 적용으로 식별 용이
  • 비발열성
  • 필터 플러그

Packaging: 종이-플라스틱 봉투에 개별적으로 포장되거나 벌크포장됩니다.

사양
  • Colour code:
    Dark red
  • Packed:
    25 per bag, 14 bags per carton
  • 용량:
    25
  • Seq:
    11
  • Division:
    0,20