주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Serological 피펫, standard

5, 0,10, Blue, 50 per bag, 10 bags per carton
제품 번호 612-3701
공급사:   VWR Collection
Serological 피펫, standard
제품 번호 612-3701
공급사:  VWR Collection
Serological 피펫, standard
Serological 피펫, standard

5, 0,10, Blue, 50 per bag, 10 bags per carton

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 500 items
Product Details & Documents

100% 고투명성 폴리스티렌, 눈금 새겨짐, 멸균.

  • ±3% 이내의 정확한 분주를 위해 교정된 눈금
  • 용량 별 색상 코드 적용으로 식별 용이
  • 비발열성
  • 필터 플러그

Packaging: 종이-플라스틱 봉투에 개별적으로 포장되거나 벌크포장됩니다.

사양
  • Colour code:
    Blue
  • Packed:
    50 per bag, 10 bags per carton
  • 용량:
    5
  • Seq:
    09
  • Division:
    0,10
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.