주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

바이오헤저드 백

610×305 mm
제품 번호 VWRU14220-010
공급사:   VWR Collection
바이오헤저드 백
제품 번호 VWRU14220-010
공급사:  VWR Collection
바이오헤저드 백
바이오헤저드 백

610×305 mm

Jump to:
Price
₩1,201,153
Log in 재고 확인
1 * 1.000 items
Product Details & Documents

이 백은 지저분하고 잠재적으로 위험한 생물학적 유해 폐기물 처리 과정에 대해 효율적이고 안전한 솔루션을 제공합니다.

  • PP, 38 µm 두께
  • 스팀 오토클레이브를 포함한 표준 실험실 폐기 루틴에 대한 완벽한 적응성
  • 생물학적 위험 경고 및 인쇄 영역 포함
  • 135 °C에서 사용

 : 트위스트 타이가 포함되어 있습니다.

사양
  • 길이×너비:
    610×305 mm
  • Seq:
    07