마이크로 피펫, 일회용
10, Orange
제품 번호 VWRU53432-728
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 유리.
- 포함하도록 교정
- 영구 필링 라인
- 컬러 코딩
: 250개의 마이크로 피펫이 간편한 분배 용기에 38,1cm 흡인기 튜브 1 개와 함께 포장되어 있습니다. 각 통은 실험실에서 빠르게 식별할 수 있도록 굵은 크기로 표시되어 있습니다.
사양
- Colour code:Orange
- 용량:10
- Seq:02