슈커버, 유체 불침투성, VWR® Maximum, SF
Black, XXL, 470 mm
제품 번호 113-1185
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® Maximum SF 슈커버는 전체 VWR® 의류 라인 중에서 가장 깨끗하고 내구성이 뛰어납니다. 스펀본드 폴리프로필렌 원단(SPP)으로 제작되고 통기성 폴리에틸렌 필름으로 코팅된 의복은 장벽 보호, 청결 및 편안함 특성을 최적화하도록 설계되었습니다.
- 미끄럼 및 정전기 방지
- 유체 및 미립자 불침투성, 물을 밀어내는 밀봉된 이음새
- 최대 견인력을 보장하는 우수한 마찰 계수
- 젖고 매끄러운 표면에서 최대 미끄럼 방지
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기
사양
- 신발 사이즈:XXL
- Colour:Black
- 길이:470 mm
- Cat. No.:113-1185
- Garment application:Cleanroom|Laboratory