Orders LinkContactUsLinkComponent
클린룸 작업복, VWR® Basic, SMS
Without hood, Blue, XXL
  113-1094
클린룸 작업복, VWR® Basic, SMS
  113-1094
클린룸 작업복, VWR® Basic, SMS
클린룸 작업복, VWR® Basic, SMS
Without hood, Blue, XXL
1 * 25 items
이 클린룸 작업복은 라텍스가 없는 다층 스펀 본드 - 멜트블로운 - 스펀 본드(SMS) 원단으로 제조되어 부드럽고 편안하며 통기성을 유지하면서 높은 인장 강도를 제공합니다.
  • 테이퍼 칼라, 슬리브, 지퍼 잠금, 신축성 있는 소매
  • 유체 및 미립자 차단
  • 가벼운 내화학성
  • 의류 사이즈:
    XXL
  • Colour:
    Blue
  • 설명:
    Without hood
  • Cat. No.:
    113-1094
  • Garment application:
    Cleanroom|Laboratory