클린룸 작업복, VWR® Basic, SMS
Without hood, Blue, 3XL
제품 번호 113-1095
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 클린룸 작업복은 라텍스가 없는 다층 스펀 본드 - 멜트블로운 - 스펀 본드(SMS) 원단으로 제조되어 부드럽고 편안하며 통기성을 유지하면서 높은 인장 강도를 제공합니다.
- 테이퍼 칼라, 슬리브, 지퍼 잠금, 신축성 있는 소매
- 유체 및 미립자 차단
- 가벼운 내화학성
사양
- 의류 사이즈:3XL
- Colour:Blue
- 설명:Without hood
- Seq:12
- Cat. No.:113-1095
- Garment application:Cleanroom|Laboratory