주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

70 mm, 13 - 15, 42 mm
제품 번호 89038-136
공급사:   VWR Collection
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기
제품 번호 89038-136
공급사:  VWR Collection
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

70 mm, 13 - 15, 42 mm

Jump to:
Price
₩66,887
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.

통합 천공 필터 플레이트가 있는 깔때기는 종이 또는 멤브레인 디스크와 함께 사용할 수 있습니다.

사양
  • Funnel O-Ø:
    42 mm
  • 길이:
    70 mm
  • Seq:
    01
  • For filter Ø:
    13 - 15