Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner 깔때기
87, 50 - 55
제품 번호 89038-120
공급사:   VWR Collection
Büchner 깔때기
제품 번호 89038-120
공급사:  VWR Collection
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
87, 50 - 55
Jump to:
Price
₩93,179
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
  • 내화학성
  • 매우 우수한 온도 저항성
  • 종이 또는 멤브레인 여과 디스크용
사양
  • 용량:
    87
  • Seq:
    01
  • For filter Ø:
    50 - 55