시약 리저버
PS, 3 divisions, 25, +, 5/bag, 40 bags/case
제품 번호 613-1178
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
다중 채널 피펫팅 분야에 사용하도록 설계된 이 일회용 리저버는 최대 12채널 너비의 모든 유형의 피펫을 수용합니다.
- 구유 디자인, 내부 벽의 눈금 표시, 각 모서리의 물 배출구
- 로트 인증, 비발열성, DNase 및 RNase free
- 비멸균 또는 전자빔 멸균
주문 정보: 25ml 리저버는 각각 5 ml 용량의 3개의 별개의 미니 리저버 챔버가 있는 독특한 분할 형식으로 제공됩니다. 투명한 FDA 등급 PVC 또는 순수 수정된 PS로 제공되는 50 ml 리저버; Virgin-Modified PS로 제조된 다른 모든 사이즈.
사양
- Packed:5/bag, 40 bags/case
- Sterile:+
- Type:PS, 3 divisions
- 용량:25
- Seq:06