시약 리저버
PVC, 50, +, 1/bag, 100/case
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
다중 채널 피펫팅 분야에 사용하도록 설계된 이 일회용 리저버는 최대 12채널 너비의 모든 유형의 피펫을 수용합니다.
- 구유 디자인, 내부 벽의 눈금 표시, 각 모서리의 물 배출구
- 로트 인증, 비발열성, DNase 및 RNase free
- 비멸균 또는 전자빔 멸균
Ordering information: 25ml 리저버는 각각 5 ml 용량의 3개의 별개의 미니 리저버 챔버가 있는 독특한 분할 형식으로 제공됩니다. 투명한 FDA 등급 PVC 또는 순수 수정된 PS로 제공되는 50 ml 리저버; Virgin-Modified PS로 제조된 다른 모든 사이즈.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC VWR, Reagent Reservoirs.pdf
Conformity declaration
COC_VWRI613-1171_1008444018 COC_VWRI613-1171_1008702395 COC_VWRI613-1171_1008702397 COC_VWRI613-1171_1008702398 coc_VWRI613-1171_1009262360
More
TDS_VWR_REAGENT_RESERVIORS.pdf
Product specification
VWR® for Liquid Handling
Product Literature
Specifications
- Packed:1/bag, 100/case
- Sterile:+
- Type:PVC
- 용량:50
- Seq:14