버퍼, pH 참조 표준, BDH®
Buffer, pH reference standard, 4,00, ±0,01, Red, 25 °C, Poly bottle, 500 mL
Catalog # BDHB5018-500ML
Supplier: BDH US PRODUCED
Jump to:
Product Details & Documents
버퍼는 무색 또는 유색 용액으로 제공됩니다.
Certifications: ISO 17025 및 NIST 추적 가능.
Documents
Specifications
Specifications
- 포장 유형:Poly bottle
- Pk:500 mL
- Reference temperature:25 °C
- Colour:Red
- 설명:Buffer, pH reference standard
- pH accuracy:±0,01
- pH value:4,00