비커, 낮은 형태, PMP
5000, 500 ml
제품 번호 VWRU89044-522
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PMP, 투명, 눈금 새겨짐.
- 우수한 내화학성
- 오토클레이브 가능
- 단기간 동안 최대 170 °C의 온도를 견딤
큰 주둥이와 읽기 쉬운 파란색 눈금이 있습니다.
Certifications: ISO 7056 1981 (E) 및 BS 5404 Part 1을 준수합니다.
사양
- 눈금 간격:500 ml
- 용량:5000
- Seq:05