주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 타원형

마그네틱 스터러 바, 타원형

41,3 mm, 19 mm
제품 번호 VWRU58949-210
공급사:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 타원형
제품 번호 VWRU58949-210
공급사:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 타원형
마그네틱 스터러 바, 타원형

41,3 mm, 19 mm

Jump to:
Price
₩22,208
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

달걀 모양의 PTFE 코팅에 원통형 자석이 있는 세 개의 가장 작은 크기를 제외한 PTFE 커버 타원형 마그네틱 스터러 바. 특히 바닥이 둥근 용기에서 사용하도록 설계된 이 타원형 스터러 바는 용기 윤곽 제한 없이 회전합니다. 오토클레이브 가능..

  • 매우 우수한 내화학성
  • 별도의 링이나 급격한 윤곽 변화 없이 고유한 피벗 포인트 제공
  • 플라스틱 용기에 사용할 때 최소한의 접촉 면적 제공
사양
  • 직경:
    19 mm
  • 길이:
    41,3 mm
  • Seq:
    07
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.