마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
35 mm, 9,5 mm
VWRU58947-128
팔각 모양의 마그네틱 스터러 바는 원통형 막대의 매끄러운 표면과 비교할 때 더 큰 표면적과 추가 난류를 제공하는 울퉁불퉁한 모양을 가지고 있습니다.
- 마찰과 채터링(chattering)을 줄이는 데 도움이 되는 피벗 링(58948-091에는 피벗 링이 없음)
- 저마찰 PTFE는 불활성이고 내구성이 있습니다
- 직경:9,5 mm
- 길이:35 mm
- Seq:07