주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 타원형

마그네틱 스터러 바, 타원형

76,2 mm, 19 mm
제품 번호 VWRU58949-008
공급사:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 타원형
제품 번호 VWRU58949-008
공급사:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 타원형
마그네틱 스터러 바, 타원형

76,2 mm, 19 mm

Jump to:
Price
₩56,890
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

달걀 모양의 PTFE 코팅에 원통형 자석이 있는 세 개의 가장 작은 크기를 제외한 PTFE 커버 타원형 마그네틱 스터러 바. 특히 바닥이 둥근 용기에서 사용하도록 설계된 이 타원형 스터러 바는 용기 윤곽 제한 없이 회전합니다. 오토클레이브 가능..

  • 매우 우수한 내화학성
  • 별도의 링이나 급격한 윤곽 변화 없이 고유한 피벗 포인트 제공
  • 플라스틱 용기에 사용할 때 최소한의 접촉 면적 제공
사양
  • 직경:
    19 mm
  • 길이:
    76,2 mm
  • Seq:
    08