VWR® Dip Slides
Nutrient agar and pseudomonas agar, for total count and Pseudomonas, 100
표면 및 액체의 미생물학적 모니터링을 위한 딥 슬라이드입니다. 각 슬라이드에는 양면에 미디어가 있으며 동일한 미디어를 선택하거나 슬라이드의 양면에 두 개의 배지를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 각 슬라이드로 두 개의 표면을 샘플링할 수 있습니다. 딥 슬라이드로 테스트함으로써 미생물의 존재를 안전하고, 경제적이고, 빠르게 확인할 수 있습니다. 푸시 캡이 있는 딥 슬라이드는 접촉 면적이 더 큽니다.
- 멸균된 상태에서 제공
- 몇 초 밖에 걸리지 않는 샘플링
- 24 ~ 48시간 후에 결과를 쉽게 확인할 수 있음
Documents
Pack insert TDS Nutrient Agar with TTC and Malt Extract Agar Large Dip Slides (535102B) TDS Nutrient Agar with TTC and Malt Extract Agar, Pack of 10 TDS Plate Count Agar with Neutraliser Black D TDS Plate Count Agar with Neutraliser Black DI
Datasheet
Spec VWRC535314D.pdf spec_VWRC535124H spec_VWRC535134J spec_VWRC535142J spec_VWRC535202E
Product specification
- Pk:100
- 설명:Nutrient agar and pseudomonas agar, for total count and Pseudomonas
- Cat. No.:535184T
- Type:Push cap
- Paddle size:80×28 mm|80×28
- Dimensions:30 mm tube, 110 mm high
- Tray W×L:50×22 mm
- Contact area:10 cm²|10