샘플/원심분리 튜브, 플러그 밀봉 캡
30, Sterile, 50/bag, 10 bags/case
VWRU89012-778
PP, 투명, 반투명 PP 플러그 밀봉 캡 포함
이 튜브에는 95 kPa의 압력을 견디도록 설계된 누출 방지 플러그 밀봉 캡과 몰딩된 눈금이 있습니다. 스커트 디자인으로 튜브를 똑바로 세울 수 있어 별도의 렉이나 스탠드 없이 사용할 수 있습니다.
: 500개의 별도 캡과 함께 벌크 포장됩니다.
- Packed:50/bag, 10 bags/case
- Version:Sterile
- 용량:30
- Seq:01