Orders LinkContactUsLinkComponent
분리 페이퍼, grade 511
분리 페이퍼, grade 511
511, 110
제품 번호 516-0312
공급사:   VWR Collection
분리 페이퍼, grade 511
제품 번호 516-0312
공급사:  VWR Collection
분리 페이퍼, grade 511
분리 페이퍼, grade 511
511, 110
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
유기 용액에서 수용액을 분리하는데 사용되는 소수성 여과지
  • Usable as a disposable separating funnel
Paper is impregnated with a special silicon coating which makes the paper water-repellent for facilitating the separation of water and solvents.
Documents
사양
  • Grade:
    511
  • 크기:
    110
  • Thickness:
    0,2 mm
  • Cat. No.:
    516-0312
  • Filtration speed:
    200 s (Herzberg)
  • Weight:
    85 g/m²