VWR® Tri-Pour®,비커, 일회용, PP
250
Catalog # VWRU25384-154
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 눈금 새겨짐.
- 흘러내리지 않는 디스펜싱을 위한 3개의 주입구
- ±5% 정확도의 눈금
- 기록용 판지 캡으로 흘림 방지, 누출 방지 폐쇄 보장
이 비커는 측정에도 사용할 수 있습니다. 강산 및 염기, 유기 용매 및 일반적으로 사용되는 실험실 시약에 대한 내성이 있습니다.
Specifications
- 용량:250
- Seq:03