VWR®, 바이오헤저드 백
PP, NA, 762×610 mm, 75 µm
VWRU14220-084
튼튼한 백은 먼저 오토클레이브 해야 하는 생물학적 유해 페기물을 처리하는 데 적합합니다. PP, 75 µm 두께, 빨간색, 'Biohazard' 라벨 포함.
- 최대 135 °C까지 오토클레이브 가능
- 유용한 온도 표시기 텍스트는 오토클레이브 전에는 흰색, 후에는 검은색
- 'Contents Have Been Autoclaved' 텍스트는 성공적인 오토클레이브를 나타냄
- 쉽게 식별할 수 있는 밝은 빨간색과 해당 경고 표시가 있는 눈에 잘 띄는 'Biohazard' 라벨
이 백은 DOT 승인을 받았습니다.
- 용량:NA
- 길이×너비:762×610 mm
- Material:PP
- Seq:07
- 두께:75 µm



