VWR®, 바이오헤저드 백
Red, PP, 80 L, 889×635 mm, 50 µm
VWRU14220-032
튼튼한 백은 먼저 오토클레이브 해야 하는 생물학적 유해 페기물을 처리하는 데 적합합니다. PP, 50 µm 두께, 빨간색.
- 최대 135 °C까지 오토클레이브 가능
- 온도 표시기 옵션
- 유용한 온도 표시기 텍스트는 오토클레이브 전에는 흰색, 후에는 검은색
- 'Contents Have Been Autoclaved' 텍스트는 성공적인 오토클레이브를 나타냄
- 쉽게 식별할 수 있는 밝은 빨간색과 해당 경고 표시가 있는 눈에 잘 띄는 'Biohazard' 라벨
Bags are formulated to withstand stress at the side seams and are strong enough to hold items in the laboratory.
The bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.
: 백은 ASTM D 299-94A에 설명된 대로 480 g 인장 강도 테스트의 요구 사항을 충족합니다.
- 용량:80 L
- Colour:Red
- 길이×너비:889×635 mm
- Material:PP
- Seq:08
- 두께:50 µm