비커, 낮은 형태, PP
4000, 500 - 4000 ml
제품 번호 VWRU13890-181
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명, 눈금 새겨짐
- 깨끗하게 부을 수 있도록 흐르지 않는 주둥이
- 안전한 그립을 위한 점점 가늘어지는 벽
- 타원형 마킹 스팟
일반 실험실 용도에 이상적입니다. 이들은 다루기 쉬운 쌓을 수 있는 비커이며 파손 방지, 무독성, 비오염성 및 내화학성이 뛰어납니다. 견고한 구조는 반복되는 오토클레이브를 견딜 수 있습니다.
사양
- 눈금 범위:500 - 4000 ml
- 용량:4000
- Seq:09