Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼, pH 참조 표준, BDH®
Buffer, pH reference standard, 7,00, ±0,01, Yellow, 25 °C, Poly bottle, 500 mL
제품 번호 BDHB5046-500ML
공급사:   BDH US PRODUCED
버퍼, pH 참조 표준, BDH®
제품 번호 BDHB5046-500ML
공급사:  BDH US PRODUCED
CAS Number:  
버퍼, pH 참조 표준, BDH®
Buffer, pH reference standard, 7,00, ±0,01, Yellow, 25 °C, Poly bottle, 500 mL
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 500 mL
Product Details & Documents
버퍼는 무색 또는 유색 용액으로 제공됩니다.
 : ISO 17025 및 NIST 추적 가능.
사양
사양
  • 포장 유형:
    Poly bottle
  • Pk:
    500 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • Colour:
    Yellow
  • 설명:
    Buffer, pH reference standard
  • pH accuracy:
    ±0,01
  • pH value:
    7,00
사양