Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, PMP
250, 10 ml
  VWRU89044-514
비커, 낮은 형태, PMP
  VWRU89044-514
비커, 낮은 형태, PMP
비커, 낮은 형태, PMP
250, 10 ml
₩224,072
1 * 6 items
PMP, 투명, 눈금 새겨짐.
  • 우수한 내화학성
  • 오토클레이브 가능
  • 단기간 동안 최대 170 °C의 온도를 견딤
큰 주둥이와 읽기 쉬운 파란색 눈금이 있습니다.
 : ISO 7056 1981 (E) 및 BS 5404 Part 1을 준수합니다.
  • 눈금 간격:
    10 ml
  • 용량:
    250
  • Seq:
    02