Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner 깔때기
186, 70
  89038-122
Büchner 깔때기
  89038-122
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
186, 70
₩122,467
1 * 1 items
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
  • 내화학성
  • 매우 우수한 온도 저항성
  • 종이 또는 멤브레인 여과 디스크용
  • 용량:
    186
  • Seq:
    02
  • For filter Ø:
    70