주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®

마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®

Magnetic stirring bar set, 10 mm, 3 mm
제품 번호 VWRU58948-375
공급사:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
제품 번호 VWRU58948-375
공급사:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®

Magnetic stirring bar set, 10 mm, 3 mm

Jump to:
Price
₩6,949
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

주로 바이알, 튜브 및 기울기 메이커와 같은 용기에서 소량을 교반하도록 설계되었습니다.

  • 다양한 색상과 크기로 제공
  • 환경 테스트 및 생명 과학 분야에 사용
사양
  • 직경:
    3 mm
  • Type:
    Magnetic stirring bar set
  • 길이:
    10 mm
  • Seq:
    08