깔때기, 파우더
79 mm, 80,0 mm, 16,0
제품 번호 VWRU30252-953
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 평행 스템으로 파우더 브리징 최소화
- 외부 리브가 에어록 방지
- 강산화제를 제외한 대부분의 화학물질에 내성
- 오토클레이브 가능
파우더를 옮기는 데 사용합니다. 0 ~ 135 °C에서 사용됩니다.
사양
- Funnel O-Ø:79 mm
- 길이:80,0 mm
- Seq:02
- Stem O-Ø:16,0