주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

페트리 디쉬, 일회용

Stackable, EO sterilised, 60 mm, 15 mm, Sterile, 500 per case (20/bag)
  VWRU25384-168
페트리 디쉬, 일회용
  VWRU25384-168
페트리 디쉬, 일회용
페트리 디쉬, 일회용

Stackable, EO sterilised, 60 mm, 15 mm, Sterile, 500 per case (20/bag)

 
₩381,815
   
1 * 500 items
 

고품질 순수 PS, 최적의 평탄도 및 높은 광학적 선명도를 위해 투명함. 정확한 세균 수 또는 현미경 검사가 필요한 미생물 배양에 적합합니다.

  • 왜곡 없는 가시성
  • 전문적이고 일상적인 분야를 위해 다양한 크기와 스타일로 제공
  • 스태킹 링 및 슬립 링 기능 제공

VWR® 페트리 디쉬는 전문적이고 일상적인 요구 사항을 모두 수용할 수 있도록 다양한 크기와 스타일로 제공됩니다. 일부 모델의 스태킹 링 기능은 포지티브 스태킹을 용이하게 하는 반면, 다른 모델의 슬립 링 기능은 측면 또는 자동 핸들링을 용이하게 합니다. 디쉬는 방사선 조사 또는 EO로 멸균되며 직선으로 찢어지는 의료 유형의 백에 포장됩니다.

 
  • 직경:
    60 mm
  • Packed:
    500 per case (20/bag)
  • Sterility:
    Sterile
  • 설명:
    Stackable, EO sterilised
  • 높이:
    15 mm
  • Seq:
    18