Orders LinkContactUsLinkComponent
오토클레이브 가능한 PVC 삼각 플라스크 클램프
오토클레이브 가능한 PVC 삼각 플라스크 클램프
Autoclavable PVC flask clamp, 250 ml, 250 ml Erlenmeyer
제품 번호 444-2961
공급사:   VWR Collection
오토클레이브 가능한 PVC 삼각 플라스크 클램프
제품 번호 444-2961
공급사:  VWR Collection
오토클레이브 가능한 PVC 삼각 플라스크 클램프
오토클레이브 가능한 PVC 삼각 플라스크 클램프
Autoclavable PVC flask clamp, 250 ml, 250 ml Erlenmeyer
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
Accessories information: * 미니 쉐이커 및 배양 미니 쉐이커와 함께 제공되는 플랫폼. 다른 쉐이커에는 별도로 주문해야 하는 플라스크 클램프 또는 테스트 튜브 랙을 장착할 수 있는 구멍뚫린 플랫폼이 필요합니다.
사양
  • For:
    250 ml Erlenmeyer
  • 설명:
    Autoclavable PVC flask clamp, 250 ml
  • Seq:
    0181