주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태

비커, 낮은 형태

2000, 180 mm, 120 mm
제품 번호 213-0289
공급사:   VWR Collection
비커, 낮은 형태
제품 번호 213-0289
공급사:  VWR Collection
비커, 낮은 형태
비커, 낮은 형태

2000, 180 mm, 120 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

18/8 스테인리스 스틸.

  • 견고하고 내구성 있음
  • 우수한 내열성
  • 빠르고 쉬운 세척을 위한 매끄러운 표면

실험실의 다양한 어플리케이션을 위한 금속 비커 제품군입니다. 테두리 또는 주둥이와 함께 사용할 수 있으며 손잡이가 있거나 없습니다.

사양
  • 외부 직경:
    120 mm
  • 용량:
    2000
  • 높이:
    180 mm
  • Seq:
    19
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.