Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태
5000, 210 mm, 180 mm
  213-0284
비커, 낮은 형태
  213-0284
비커, 낮은 형태
비커, 낮은 형태
5000, 210 mm, 180 mm
1 * 1 items
18/8 스테인리스 스틸.
  • 견고하고 내구성 있음
  • 우수한 내열성
  • 빠르고 쉬운 세척을 위한 매끄러운 표면
실험실의 다양한 어플리케이션을 위한 금속 비커 제품군입니다. 테두리 또는 주둥이와 함께 사용할 수 있으며 손잡이가 있거나 없습니다.
  • 외부 직경:
    180 mm
  • 용량:
    5000
  • 높이:
    210 mm
  • Seq:
    07