주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

비커, 낮은 형태

500, 110 mm, 80 mm
  213-0280
비커, 낮은 형태
  213-0280
비커, 낮은 형태
비커, 낮은 형태

500, 110 mm, 80 mm

 
 
   
1 * 1 items
 

18/8 스테인리스 스틸.

  • 견고하고 내구성 있음
  • 우수한 내열성
  • 빠르고 쉬운 세척을 위한 매끄러운 표면

실험실의 다양한 어플리케이션을 위한 금속 비커 제품군입니다. 테두리 또는 주둥이와 함께 사용할 수 있으며 손잡이가 있거나 없습니다.

 
  • 외부 직경:
    80 mm
  • 용량:
    500
  • 높이:
    110 mm
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.