비커, 낮은 형태
100, 60 mm, 50 mm
213-0278
18/8 스테인리스 스틸.
- 견고하고 내구성 있음
- 우수한 내열성
- 빠르고 쉬운 세척을 위한 매끄러운 표면
실험실의 다양한 어플리케이션을 위한 금속 비커 제품군입니다. 테두리 또는 주둥이와 함께 사용할 수 있으며 손잡이가 있거나 없습니다.
- 외부 직경:50 mm
- 용량:100
- 높이:60 mm
- Seq:01
18/8 스테인리스 스틸.
실험실의 다양한 어플리케이션을 위한 금속 비커 제품군입니다. 테두리 또는 주둥이와 함께 사용할 수 있으며 손잡이가 있거나 없습니다.