VWR® FFP2, 일회용 입자 여과 호흡기
FFP2, +, U*
Catalog # 113-0646
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 마스크는 미립자, 먼지 및 에어로졸로부터 보호합니다. 무독성과 저독성 고체 및 액체 에어로졸에 사용.
- 독점적인 ‘butterfly’ 개폐 시스템이 장착된 호기 밸브
- 여분의 빛
- 라텍스 및 PVC 프리
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Caution: *모든 사이즈 착용 가능.
Specifications
- 크기:U*
- With valve:+
- Class:FFP2