Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
dNTP mix, 10 mM of each dA, dC, dG, and dT, 2×500 μl, 1.000 µl
Catalog # 733-1363
Supplier:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Catalog # 733-1363
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP mix, 10 mM of each dA, dC, dG, and dT, 2×500 μl, 1.000 µl
CAS Number:  
Price
₩331,886
Log in for availability
1 * 1.000 µl
Product Details & Documents
분자 생물학 등급 Dntp 믹스 및 dNTP 세트를 바로 사용할 수 있습니다. dNTP 믹스는 연구원의 실습 시간을 절약하고 피펫팅을 줄여 오염 가능성을 줄이도록 설계되었습니다. dNTP 용액은 각각 100mM인 4개의 개별 dNTP 세트로도 제공됩니다. 둘 다 DNA 중합 반응, DNA 라벨링 및 시퀀싱 프로세스에 사용하기에 편리합니다.
  • 미리 혼합된 10 또는 25 Mm 용액 또는 개별 100 mM dNTP 용액 세트도 제공
  • 사전 혼합 및 세트 모두 PCR에서 기능적으로 테스트됨
  • HPLC 기준 순도 >99%
  • pH 7,3 ~ 7,5에서 용액으로 공급
Specifications
Specifications
  • Pk:
    1.000 µl
  • 설명:
    dNTP mix, 10 mM of each dA, dC, dG, and dT, 2×500 μl