TEMPase Hot start DNA 중합효소
VWR® TEMPase Hot Start DNA 중합효소는 매우 안정적인 중합효소로, 표준 DNA 중합효소에 비해 더 높은 특이성, 민감도 및 더 높은 산출량을 특징으로 하는 매우 안정적인 중합효소입니다. 이러한 특징들로 인해 낮은 농도의 목표물을 탐지하는 데 매우 적합합니다. 다른 용도에는 스크리닝, GC-rich 시퀀스의 증폭, multiplex PCR, 직접적인 PCR 및 qPCR이 포함됩니다. 글리세롤이 없는 TEMPase Hot Start DNA 중합효소는 자동화 및 동결 건조에도 사용할 수 있습니다.
GC-Rich 템플릿 키트는 어려운 GC-rich 시퀀스를 위해 특별히 설계되었습니다. TEMPase와 결합된 GC 버퍼 I 및 II는 우수한 증폭을 촉진합니다. 키트는 GC-TEMPase 2X Master Mix 중 하나를 사용하기 전 사전 테스트를 위해 설계되었습니다.
Delivery information: VWR® TEMPase DNA 중합효소는 일반적으로 Key Buffer와 Combination Buffer의 두 가지 다른 버퍼를 포함하며, 이들은 각기 다른 PCR 요구 사항에 적합합니다. Key Buffer(NH⁴⁺)는 우수한 증폭 신호(높은 산출량)를 제공하고 대부분의 primer-template 시스템에서 Mg²⁺ 농도 또는 어닐링 온도의 최적화 필요성을 최소화합니다 . 조합 버퍼는 K + 와 NH⁴⁺ 의 혼합물입니다. 프라이머 어닐링 온도 및 Mg²⁺ 최적화에 대한 높은 특이성과 우수한 제품 산출량 및 높은 내성을 갖고 있는데, 이는 암모늄-칼륨의 균형 잡힌 제형때문입니다. 각 버퍼에는 15 mM MgCl₂ (최종 부피 1,5 mM)가 포함되어 있습니다. 간편한 최적화를 위한 추가 MgCl₂는 별도의 바이알에 포함되어 있습니다.
Documents
Fast PCR protocols for VWR® Taq DNA Polymerase Versatile VWR PCR enzymes VWR Taq DNA polymerase is more thermo-stable than most people think VWR TEMPase Hot Start DNA polymerase - for robust and reliable PCR
- Pk:2.500 EU
- 설명:TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl<sub>2</sub>
- Description:TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 2500 units
- Size:5 x 0.1 ml + 15 x 1.5 ml
- Concentration:5 U/µl
- Units:2500
- High fidelity:No
- Cat. No.:733-1333
- Format:Enzyme with/without buffer
- Exonuclease activity:5’→3’
- Hot start:Chemically modified
- Storage conditions:– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- Amplicon size:≤ 5kb
- Processivity:Standard
- Product overhang:3'A
- Buffer composition:10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
- Application:Multiplex



