TEMPase Hot start DNA 중합효소
Product Details & Documents
VWR® TEMPase Hot Start DNA 중합효소는 매우 안정적인 중합효소로, 표준 DNA 중합효소에 비해 더 높은 특이성, 민감도 및 더 높은 산출량을 특징으로 하는 매우 안정적인 중합효소입니다. 이러한 특징들로 인해 낮은 농도의 목표물을 탐지하는 데 매우 적합합니다. 다른 용도에는 스크리닝, GC-rich 시퀀스의 증폭, multiplex PCR, 직접적인 PCR 및 qPCR이 포함됩니다. 글리세롤이 없는 TEMPase Hot Start DNA 중합효소는 자동화 및 동결 건조에도 사용할 수 있습니다.
GC-Rich 템플릿 키트는 어려운 GC-rich 시퀀스를 위해 특별히 설계되었습니다. TEMPase와 결합된 GC 버퍼 I 및 II는 우수한 증폭을 촉진합니다. 키트는 GC-TEMPase 2X Master Mix 중 하나를 사용하기 전 사전 테스트를 위해 설계되었습니다.
Delivery information: VWR® TEMPase DNA 중합효소는 일반적으로 Key Buffer와 Combination Buffer의 두 가지 다른 버퍼를 포함하며, 이들은 각기 다른 PCR 요구 사항에 적합합니다. Key Buffer(NH⁴⁺)는 우수한 증폭 신호(높은 산출량)를 제공하고 대부분의 primer-template 시스템에서 Mg²⁺ 농도 또는 어닐링 온도의 최적화 필요성을 최소화합니다 . 조합 버퍼는 K + 와 NH⁴⁺ 의 혼합물입니다. 프라이머 어닐링 온도 및 Mg²⁺ 최적화에 대한 높은 특이성과 우수한 제품 산출량 및 높은 내성을 갖고 있는데, 이는 암모늄-칼륨의 균형 잡힌 제형때문입니다. 각 버퍼에는 15 mM MgCl₂ (최종 부피 1,5 mM)가 포함되어 있습니다. 간편한 최적화를 위한 추가 MgCl₂는 별도의 바이알에 포함되어 있습니다.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberFast PCR protocols for VWR® Taq DNA Polymerase Versatile VWR PCR enzymes VWR Taq DNA polymerase is more thermo-stable than most people think VWR TEMPase Hot Start DNA polymerase - for robust and reliable PCR
Specifications
Specifications
- Pk:500 EU
- 설명:TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl<sub>2</sub>
- Description:TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 500 units
- Size:1 x 0.1 ml + 3 x 1.5 ml
- Concentration:5 U/µl
- Units:500
- High fidelity:No
- Cat. No.:733-1331
- Format:Enzyme with/without buffer
- Exonuclease activity:5’→3’
- Hot start:Chemically modified
- Storage conditions:– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- Amplicon size:≤ 5kb
- Processivity:Standard
- Product overhang:3'A
- Buffer composition:10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
- Application:Multiplex
Specifications
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



