Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바 리트리버
450 mm, 10 mm
  442-4552
마그네틱 스터러 바 리트리버
  442-4552
마그네틱 스터러 바 리트리버
마그네틱 스터러 바 리트리버
450 mm, 10 mm
1 * 1 items
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 모든 종류의 용기에서 스터러 자석 제거용.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
  • 직경:
    10 mm
  • 길이:
    450 mm
  • Seq:
    04