스터러 막대 (Stirring rods)
PTFE/steel, 6 mm, 250 mm
제품 번호 442-4545
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
강철 코어가 있는 PTFE .
- 불활성이고 긁히지 않으며 280°C까지 사용 가능
사양
- 직경:6 mm
- 길이:250 mm
- Material:PTFE/steel
- Seq:06