스터러 막대 (Stirring rods)
PTFE/steel, 6 mm, 200 mm
Catalog # 442-4544
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
강철 코어가 있는 PTFE .
- 불활성이고 긁히지 않으며 280°C까지 사용 가능
Specifications
- 직경:6 mm
- 길이:200 mm
- Material:PTFE/steel
- Seq:04
강철 코어가 있는 PTFE .