Orders LinkContactUsLinkComponent
스터러 막대 (Stirring rods)
PTFE/steel, 8 mm, 200 mm
  442-4540
스터러 막대 (Stirring rods)
  442-4540
스터러 막대 (Stirring rods)
스터러 막대 (Stirring rods)
PTFE/steel, 8 mm, 200 mm
1 * 5 items
강철 코어가 있는 PTFE .
  • 불활성이고 긁히지 않으며 280°C까지 사용 가능
  • 직경:
    8 mm
  • 길이:
    200 mm
  • Material:
    PTFE/steel
  • Seq:
    05